Tisk…

5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR45211-1G OR45211-250MG OR45211-5G
APOSOR45211-1GEA 14880 CZK
APOSOR45211-1G APOSOR45211-250MG APOSOR45211-5G
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₈O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06802416
CAS číslo: 29481-28-5

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR