Tisk…
3-Iodophenacyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR45138-1G OR45138-250MG
APOSOR45138-1GEA 14490 CZK
APOSOR45138-1G APOSOR45138-250MG
3-Iodophenacyl bromide
3-Iodophenacyl bromide
Vzorec: C₈H₆BrIO
Bod tání: 62…65 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06666937
CAS číslo: 61858-38-6
UN: 3261
ADR: 8,III