Tisk…
3-(Cyclopentyloxy)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR451192-5G
APOSOR451192-5GEA 33730 CZK
APOSOR451192-5G
3-(Cyclopentyloxy)benzaldehyde
3-(Cyclopentyloxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037397
CAS číslo: 273722-75-1