Tisk…
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR451153-5G
APOSOR451153-5GEA 81000 CZK
APOSOR451153-5G
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-acetic acid
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-acetic acid
Vzorec: C₁₀H₁₆O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16620931
CAS číslo: 134136-04-2