Tisk…

4-(4-Aminophenyl)butanoic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR43526-1G OR43526-5G
APOSOR43526-1GEA 1820 CZK
APOSOR43526-1G APOSOR43526-5G
4-(4-Aminophenyl)butanoic acid
4-(4-Aminophenyl)butanoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Bod tání: 121…133 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00075052
CAS číslo: 15118-60-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR