Tisk…

3-Phenylpiperidine 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR43508-250MG OR43508-5G OR43508-1G
APOSOR43508-250MGEA 1410 CZK
APOSOR43508-250MG APOSOR43508-5G APOSOR43508-1G
3-Phenylpiperidine 97%
3-Phenylpiperidine
Vzorec: C₁₁H₁₅N
Bod varu: 114 °C/8mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00804860
CAS číslo: 3973-62-4
EINECS: 223-602-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR