Tisk…

3-Bromo-5-iodobenzoic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR4328-25G OR4328-5G
APOSOR4328-25GEA 1740 CZK
APOSOR4328-25G APOSOR4328-5G
3-Bromo-5-iodobenzoic acid
3-Bromo-5-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrIO₂
MW: 326.92
Bod tání: 219…221 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00191851
CAS číslo: 188815-32-9

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR