Tisk…

4-Bromo-1-butanol, technická kvalita

Dodavatel: Apollo Scientific

OR4233-5G OR4233-25G
APOSOR4233-5GEA 1990 CZK
APOSOR4233-5G APOSOR4233-25G
4-Bromo-1-butanol, technická kvalita
4-Bromo-1-butanol
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₂CH₂OH
Bod varu: 63…65 °C (5 mm Hg)
Hustota: 1,68 g/cm³
Bod vzplanutí: 7 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00015387
CAS číslo: 33036-62-3
EINECS: 251-355-5
UN: 1987
ADR: 3,III

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR