Tisk…

Methyl 5-iodo-2-methylbenzoate 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR42276-1G OR42276-25G OR42276-5G
APOSOR42276-1GEA 622 CZK
APOSOR42276-1G APOSOR42276-25G APOSOR42276-5G
Methyl 5-iodo-2-methylbenzoate 95%
Methyl 5-iodo-2-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₉IO₂
Bod tání: 60 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11112847
CAS číslo: 103440-54-6

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR