Tisk…
6-Chlorosalicylaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR42100-25G
APOSOR42100-25GEA 3380 CZK
APOSOR42100-25G
6-Chlorosalicylaldehyde
6-Chlorosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₅ClO₂
Bod tání: 51…55 °C
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01646166
CAS číslo: 18362-30-6