Tisk…

2-Methylpropene

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 2-Methylpropene, Isobutene, Isobutylene

OR40492-100G
APOSOR40492-100GEA 13860 CZK
APOSOR40492-100G
2-Methylpropene
2-Methylpropene
Vzorec: C₄H₈
MW: 56.11
Bod varu: –6.9 °C
Bod tání: –140 °C
Hustota: 0.5942
Bod vzplanutí: –80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008898
CAS číslo: 115-11-7
EINECS: 204-066-3
UN: 1055
ADR: 2.1
Merck Index: 12,05155

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR