Tisk…

2-(Chloromethyl)-4,6-dimethoxypyrimidine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-(Chloromethyl)-4,6-dimethoxy-1,3-diazine

OR4037-1G OR4037-5G OR4037-250MG
APOSOR4037-1GEA 3380 CZK
APOSOR4037-1G APOSOR4037-5G APOSOR4037-250MG
2-(Chloromethyl)-4,6-dimethoxypyrimidine
2-(Chloromethyl)-4,6-dimethoxypyrimidine
Vzorec: C₇H₉ClN₂O₂
MW: 188.612 g/mol
Bod tání: 39…42 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00274539
CAS číslo: 114108-86-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR