Tisk…

2,6-Dichloro-4-hydroxypyridine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR40260-1G OR40260-250MG
APOSOR40260-1GEA 827 CZK
APOSOR40260-1G APOSOR40260-250MG
2,6-Dichloro-4-hydroxypyridine
2,6-Dichloro-4-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₃Cl₂NO
Bod tání: 201…202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00955619
CAS číslo: 17228-74-9

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR