Tisk…
5-Bromo-2,4-dimethyl-2H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40139-250MG
APOSOR40139-250MGEA 787 CZK
APOSOR40139-250MG
5-Bromo-2,4-dimethyl-2H-indazole
5-Bromo-2,4-dimethyl-2H-indazole
Vzorec: C₉H₉BrN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12028635
CAS číslo: 1159511-89-3