Tisk…

5-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR400698-1G OR400698-5G
APOSOR400698-1GEA 8240 CZK
APOSOR400698-1G APOSOR400698-5G
5-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
5-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃BrClNO₄S
MW: 300.514 g/mol
Bod tání: 86…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12912807
CAS číslo: 1193388-84-9
UN: 3261
ADR: 8 III

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR