Tisk…
Methyl-3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate
OR40052-1G
APOSOR40052-1GEA 622 CZK
APOSOR40052-1G
Methyl-3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate
Methyl-3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate
Vzorec: C₆H₆BrN₃O₂
MW: 232.03 g/mol
Bod tání: 175…176 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00834964
CAS číslo: 6966-01-4