Tisk…

1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 96%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR3883-1G OR3883-250MG OR3883-5G
APOSOR3883-1GEA 7540 CZK
APOSOR3883-1G APOSOR3883-250MG APOSOR3883-5G
1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 96%
1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O₂
Bod tání: 144…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08271933
CAS číslo: 10199-53-8

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR