Tisk…

[3-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methanol 96%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: (3-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl)methanol, 3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzyl alcohol

OR3816-1G
APOSOR3816-1GEA 7080 CZK
APOSOR3816-1G
[3-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methanol 96%
[3-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methanol
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174.2 g/mol
Bod tání: 68…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06740322
CAS číslo: 864068-80-4

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR