Tisk…
4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3734-1G
APOSOR3734-1GEA 622 CZK
APOSOR3734-1G
4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid
4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₄S
Bod tání: 289…293 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01630820
CAS číslo: 149104-88-1