Tisk…
4-(2-Bromophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-((2-Bromophenyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR3498-1G
APOSOR3498-1GEA 622 CZK
APOSOR3498-1G
4-(2-Bromophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
4-(2-Bromophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₃H₁₁BBrNO₃
MW: 319.9500 g/mol
Bod tání: 233…235 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027202
CAS číslo: 874288-01-4