Tisk…
6-Chloro-5-nitronicotinic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3496-1G
APOSOR3496-1GEA 622 CZK
APOSOR3496-1G
6-Chloro-5-nitronicotinic acid 95%
6-Chloro-5-nitronicotinic acid
Vzorec: C₆H₃ClN₂O₄
MW: 202,5520 g/mol
Bod tání: 99…102 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD09027297
CAS číslo: 7477-10-3