Tisk…

2,4-Dioxo-4-phenyl-butyric acid ethyl ester

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR346270-1G OR346270-5G
APOSOR346270-1GEA 1620 CZK
APOSOR346270-1G APOSOR346270-5G
2,4-Dioxo-4-phenyl-butyric acid ethyl ester
2,4-Dioxo-4-phenyl-butyric acid ethyl ester
Vzorec: C₁₂H₁₂O₄
Bod tání: 36…41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01935977
CAS číslo: 6296-54-4

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR