Tisk…
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346115-25G
APOSOR346115-25GEA 5390 CZK
APOSOR346115-25G
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Vzorec: C₆H₄Cl₂N₂OS
Bod tání: 86…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00194954
CAS číslo: 33097-11-9