Tisk…

1-Boc-5-(tert-butyldimethylsiloxy)indole-2-boronic acid 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR3422-250MG
APOSOR3422-250MGEA 1450 CZK
APOSOR3422-250MG
1-Boc-5-(tert-butyldimethylsiloxy)indole-2-boronic acid 98%
1-Boc-5-(tert-butyldimethylsiloxy)indole-2-boronic acid
Vzorec: C₁₉H₃₀BNO₅Si
Bod tání: 104…106 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD08689532
CAS číslo: 335649-61-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR