Tisk…
4-[4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenyl]pyrimidin-2-amine, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33325-1G
APOSOR33325-1GEA 44640 CZK
APOSOR33325-1G
4-[4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenyl]pyrimidin-2-amine, tech
4-[4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenyl]pyrimidin-2-amine
Vzorec: C₁₅H₁₉N₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00138785
CAS číslo: 338975-79-4