Tisk…
2-Chloro-N-{1,4,6-trimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl}acetamide, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33155-1G
APOSOR33155-1GEA 44640 CZK
APOSOR33155-1G
2-Chloro-N-{1,4,6-trimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl}acetamide, tech
2-Chloro-N-{1,4,6-trimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl}acetamide
Vzorec: C₁₁H₁₃ClN₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03305741
CAS číslo: 866131-79-5