Tisk…
3-Amino-3-(4-methylpiperazino)acrylonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32977-1G
APOSOR32977-1GEA 19110 CZK
APOSOR32977-1G
3-Amino-3-(4-methylpiperazino)acrylonitrile 95%
3-Amino-3-(4-methylpiperazino)acrylonitrile
Vzorec: C₈H₁₄N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00664794
CAS číslo: 136062-62-9