Tisk…
3-Benzoyl-1-phenylurea, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32840-1G
APOSOR32840-1GEA 44640 CZK
APOSOR32840-1G
3-Benzoyl-1-phenylurea, tech
3-Benzoyl-1-phenylurea
Vzorec: C₁₄H₁₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02571814
CAS číslo: 1821-33-6