Tisk…
Methyl 2-(4-hydroxyphenoxy)propanoate, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32680-1G
APOSOR32680-1GEA 44640 CZK
APOSOR32680-1G
Methyl 2-(4-hydroxyphenoxy)propanoate, tech
Methyl 2-(4-hydroxyphenoxy)propanoate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00204480
CAS číslo: 60075-04-9