Tisk…

3-Chloropyrazine-2-carboxylic acid 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR322467-25G
APOSOR322467-25GEA 5230 CZK
APOSOR322467-25G
3-Chloropyrazine-2-carboxylic acid 98%
3-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Vzorec: C5H3ClN2O2
MW: 158.5425 g/mol
Bod tání: 117…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318438
CAS číslo: 27398-39-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR