Tisk…

D-(+)-Malic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR315008-100G OR315008-25G
APOSOR315008-100GEA 2400 CZK
APOSOR315008-100G APOSOR315008-25G
D-(+)-Malic acid
D-(+)-Malic acid
Vzorec: C₄H₆O₅
Bod tání: 100…104 °C
Hustota: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004245
CAS číslo: 636-61-3
EINECS: 211-262-2

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR