Tisk…
3-Amino-1-benzylpiperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30968-1G
APOSOR30968-1GEA 622 CZK
APOSOR30968-1G
3-Amino-1-benzylpiperidine
3-Amino-1-benzylpiperidine
Vzorec: C₁₂H₁₈N₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04038444
CAS číslo: 60407-35-4