Tisk…

cis-tert-Butyl-N-(3-aminocyclobutyl)carbamate

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR308090-100MG OR308090-1G OR308090-250MG
APOSOR308090-100MGEA 2570 CZK
APOSOR308090-100MG APOSOR308090-1G APOSOR308090-250MG
cis-tert-Butyl-N-(3-aminocyclobutyl)carbamate
cis-tert-Butyl-N-(3-aminocyclobutyl)carbamate
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
Bod tání: 111…112 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11099896
CAS číslo: 1212395-34-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR