Tisk…
1-tert-Butyl 2-methyl (2R,4S)-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2R,4S)-1-tert-Butyl 2-methyl 4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, Methyl (2R,4S)-4-aminopyrrolidine-2-carboxylate, N1-BOC protected, trans-4-Amino-D-proline methyl ester, N1-BOC protected, (2R,4S)-4-amino-1-(tert-butoxycarbonyl)-2-(methoxycarbonyl)pyrrolidine
OR30679-250MG
APOSOR30679-250MGEA 1240 CZK
APOSOR30679-250MG
1-tert-Butyl 2-methyl (2R,4S)-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
1-tert-Butyl 2-methyl (2R,4S)-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Vzorec: C₁₁H₂₀N₂O₄
MW: 244.288 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08704545
CAS číslo: 254881-77-1