Tisk…

4-Bromo-o-cresol 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR3060-100G OR3060-25G OR3060-1G
APOSOR3060-100GEA 5290 CZK
APOSOR3060-100G APOSOR3060-25G APOSOR3060-1G
4-Bromo-o-cresol 95%
4-Bromo-o-cresol
Vzorec: C₇H₇BrO
Bod tání: 62…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00055435
CAS číslo: 2362-12-1

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR