Tisk…

Isoquinoline-5-carbaldehyde

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR30559-1G OR30559-250MG
APOSOR30559-1GEA 1370 CZK
APOSOR30559-1G APOSOR30559-250MG
Isoquinoline-5-carbaldehyde
Isoquinoline-5-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₇NO
Bod tání: 116…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03412483
CAS číslo: 80278-67-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR