Tisk…

4-Amino-2-chloro-5-methylpyridine 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR305585-1G OR305585-5G OR305585-25G
APOSOR305585-1GEA 622 CZK
APOSOR305585-1G APOSOR305585-5G APOSOR305585-25G
4-Amino-2-chloro-5-methylpyridine 98%
4-Amino-2-chloro-5-methylpyridine
Vzorec: C₆H₇ClN₂
Bod tání: 115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11977435
CAS číslo: 79055-62-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR