Tisk…

Methyl-4-aminopicolinate 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR303823-1G OR303823-5G OR303823-25G
APOSOR303823-1GEA 2030 CZK
APOSOR303823-1G APOSOR303823-5G APOSOR303823-25G
Methyl-4-aminopicolinate 97%
Methyl-4-aminopicolinate
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Bod tání: 129…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00956000
CAS číslo: 71469-93-7

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR