Tisk…
tert-Butyl-4-{[8-(ethoxycarbonyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl]methyl}piperidine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303120-500MG
APOSOR303120-500MGEA 18820 CZK
APOSOR303120-500MG
tert-Butyl-4-{[8-(ethoxycarbonyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl]methyl}piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-{[8-(ethoxycarbonyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl]methyl}piperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₂₀H₂₈N₄O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12755391
CAS číslo: 1211592-94-7