Tisk…

6-Bromo-8-(2,6-dichlorophenyl)-9H-purine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR302674-100MG OR302674-250MG
APOSOR302674-100MGEA 2980 CZK
APOSOR302674-100MG APOSOR302674-250MG
6-Bromo-8-(2,6-dichlorophenyl)-9H-purine
6-Bromo-8-(2,6-dichlorophenyl)-9H-purine
Vzorec: C₁₁H₅BrCl₂N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22576475
CAS číslo: 1227958-56-6

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR