Tisk…
Methyl-4-chlorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chlorobenzoic acid emthyl ester, Methyl 4-chlorobenzoate
OR30145-500G
APOSOR30145-500GEA 4530 CZK
APOSOR30145-500G
Methyl-4-chlorobenzoate
Methyl-4-chlorobenzoate
Vzorec: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000621
CAS číslo: 1126-46-1