Tisk…

6-Bromo-1-indanone

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR301319-100G
APOSOR301319-100GEA 3540 CZK
APOSOR301319-100G
6-Bromo-1-indanone
6-Bromo-1-indanone
Vzorec: C₉H₇BrO
Bod tání: 111…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179286
CAS číslo: 14548-39-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR