Tisk…
6-Bromo-2-hydroxyquinoxaline
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromoquinoxalin-2(1H)-one
OR301106-1G
APOSOR301106-1GEA 2940 CZK
APOSOR301106-1G
6-Bromo-2-hydroxyquinoxaline
6-Bromo-2-hydroxyquinoxaline
Vzorec: C₈H₅BrN₂O
MW: 225.0421 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09834132
CAS číslo: 55687-34-8