Tisk…

Ethyl-3-(ethoxycarbonylmethylamino)propionate

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR300513-1G OR300513-10G OR300513-5G OR300513-250MG OR300513-500MG OR300513-25G
APOSOR300513-1GEA 2400 CZK
APOSOR300513-1G APOSOR300513-10G APOSOR300513-5G APOSOR300513-250MG APOSOR300513-500MG APOSOR300513-25G
Ethyl-3-(ethoxycarbonylmethylamino)propionate
Ethyl-3-(ethoxycarbonylmethylamino)propionate
Vzorec: C₉H₁₇NO₄
Bod varu: 117 °C/0,5mmHg
Hustota: 1,0533 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08729298
CAS číslo: 3783-61-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR