Tisk…

Methyl-2,6-dichloroisonicotinate

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR29807-1G OR29807-500MG
APOSOR29807-1GEA 705 CZK
APOSOR29807-1G APOSOR29807-500MG
Methyl-2,6-dichloroisonicotinate
Methyl-2,6-dichloroisonicotinate
Vzorec: C₇H₅Cl₂NO₂
Bod tání: 80…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044409
CAS číslo: 42521-09-5
EINECS: 255-868-5

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR