Tisk…
2-Methylthiazole-4-carboxamidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR29699-1G
APOSOR29699-1GEA 3740 CZK
APOSOR29699-1G
2-Methylthiazole-4-carboxamidine hydrochloride
2-Methylthiazole-4-carboxamidine hydrochloride
Vzorec: C₅H₈ClN₃S
Bod tání: 185…189 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00178765
CAS číslo: 18876-82-9