Tisk…

Methyl-2,4-dichlorobenzoate

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR29697-100G OR29697-25G OR29697-5G
APOSOR29697-100GEA 3810 CZK
APOSOR29697-100G APOSOR29697-25G APOSOR29697-5G
Methyl-2,4-dichlorobenzoate
Methyl-2,4-dichlorobenzoate
Vzorec: C₈H₆Cl₂O₂
Bod varu: 239 °C
Hustota: 1,386 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085117
CAS číslo: 35112-28-8
EINECS: 252-374-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR