Tisk…
3-Thiophen-2-yl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR29524-1G
APOSOR29524-1GEA 4730 CZK
APOSOR29524-1G
3-Thiophen-2-yl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
3-Thiophen-2-yl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₆N₂OS
Bod tání: 63…66 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02677688
CAS číslo: 26033-27-2