Tisk…

Thieno[3,2-b]thiophene 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR29252-1G OR29252-5G OR29252-25G
APOSOR29252-1GEA 1240 CZK
APOSOR29252-1G APOSOR29252-5G APOSOR29252-25G
Thieno[3,2-b]thiophene 98%
Thieno[3,2-b]thiophene
Vzorec: C₆H₄S₂
Bod varu: 71 °C/1mmHg
Bod tání: 53…58 °C
Bod vzplanutí: 99 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00179479
CAS číslo: 251-41-2
UN: 3335
ADR: 9,III

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR