Tisk…

4-Nitrobenzenesulphonyl chloride

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR28919-100G OR28919-25G OR28919-5G
APOSOR28919-100GEA 3540 CZK
APOSOR28919-100G APOSOR28919-25G APOSOR28919-5G
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄ClNO₄S
Bod varu: 143…144 °C/1,5mmHg
Bod tání: 75…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007445
CAS číslo: 98-74-8
EINECS: 202-697-9
UN: 3261
ADR: 8,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR